2-Methyl-2-Butanol 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
166620010 166620025 166620100
ACRO166620010EA 104 EUR
ACRO166620010 ACRO166620025 ACRO166620100
2-Methyl-2-Butanol 99%, rein
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN-Nummer: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate (as SiO2) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Nitrogen (N) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm