2-Methyl-1-Propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

294829-100ML 294829-1L
SIAL294829-100MLEA 96 EUR
SIAL294829-100ML SIAL294829-1L
2-Methyl-1-Propanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Molekulargewicht: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 107.9
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN-Nummer: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR