2-Ethyl-1-butanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21026.0F
B21026.AE
B21026.AP
AB126362.0100
B21026.0FEA
1570
EUR
B21026.0F
B21026.AE
B21026.AP
ABCRAB126362.0100
2-Ethyl-1-butanol ≥99%
2-Ethyl-1-butanol
Purity: 99%
CAS No.: 97-95-0
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2OH
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -52°
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1731254
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004744
Formel:
C₆H₁₄O Siedepunkt: 146…148 °C Schmelzpunkt: –52 °C Dichte: 0.831 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004744 CAS-Nummer: 97-95-0 EINECS: 202-621-4 UN-Nummer: 1987 ADR: 3,III |