2,4-Dimethyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
150045-100G 150045-25G
SIAL150045-100GEA 77.2 EUR
SIAL150045-100G SIAL150045-25G
2,4-Dimethyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-3-pentanol
Formel: C₇H₁₆O
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008921
CAS-Nummer: 600-36-2
EINECS: 209-993-7
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III