2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
156580050 156580250
ACRO156580050EA 58.7 EUR
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
2,3-Dimethyl-2-butanol
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 120…121 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flammpunkt: 29 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004463
CAS-Nummer: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %