3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol

M-Clarity™ quality level = MQ100

408069-1L 408069-250ML
SIAL408069-1LEA 142 EUR
SIAL408069-1L SIAL408069-250ML
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0.9038 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044771
CAS-Nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR