3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
L15953.AE L15953.AP L15953.0F
L15953.AEEA 25 EUR
L15953.AE L15953.AP L15953.0F
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98%
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 56539-66-3 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4280 Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 1732882 MDL No.: MFCD00044771
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 173…175 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0.926
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044771
CAS-Nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4