3-Methoxy-3-methyl-1-butanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
259752500
259750010
ACRO259752500EA
25.9
EUR
ACRO259752500
ACRO259750010
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol 99%
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0.926 g/cm³ Flammpunkt: 71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044771 CAS-Nummer: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |