Diisobutylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
135186-1L 135186-250ML
SIAL135186-1LEA 71.1 EUR
SIAL135186-1L SIAL135186-250ML
Diisobutylamin, Sigma-Aldrich®
Diisobutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73.5 °C
Dichte: 0.763 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008930
CAS-Nummer: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN-Nummer: 2361
ADR: 3,III