Diisobutylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
L15495.AEEA
31.1
EUR
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
Diisobutylamin 99%
Diisobutylamin
Purity: 99%
CAS No.: 110-96-3
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -77°
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 1209251
UN No.: 2361
MDL No.: MFCD00008930
Formel:
C₈H₁₉N Siedepunkt: 137…139 °C Schmelzpunkt: –77 °C Dichte: 0.744 Flammpunkt: 30 °C (86 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008930 CAS-Nummer: 110-96-3 EINECS: 203-819-3 UN-Nummer: 2361 ADR: 3,III |