Bis(2-ethylhexyl)amin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 125 EUR
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-ethylhexyl)amin 99%
Bis(2-ethylhexyl)amin
Formel: C₁₆H₃₅N
Siedepunkt: 281,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009489
CAS-Nummer: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %