Isobutylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropyl isothiocyanate
SB01703.1 SB01703EA SB01703.50
MAYBSB01703.1EA 0 EUR
MAYBSB01703.1 MAYBSB01703EA MAYBSB01703.50
Isobutylisothiocyanat
Isobutylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NS
Siedepunkt: 160…162 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022062
CAS-Nummer: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,III