Isobutylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropyl isothiocyanate
A18932.06 A18932.14
A18932.06EA 39.2 EUR
A18932.06 A18932.14
Isobutylisothiocyanat ≥97%
Isobutylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 591-82-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Pungent Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 1740371 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00022062
Formel: C₅H₉NS
Siedepunkt: 160…162 °C
Dichte: 0.940
Flammpunkt: 24 °C (75 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022062
CAS-Nummer: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,III