3,3-Dimethylglutarsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09
B20388.18
B20388.30
B20388.09EA
33.3
EUR
B20388.09
B20388.18
B20388.30
3,3-Dimethylglutarsäure ≥98%
3,3-Dimethylglutarsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 4839-46-7
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 89-90°/2mm
MDL No.: MFCD00002716
Formel:
C₇H₁₂O₄ Siedepunkt: 89…90 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 98…103 °C Dichte: 1.42 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002716 CAS-Nummer: 4839-46-7 EINECS: 225-425-0 |