Isovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W310212-1KG-K
W310212-5KG-K
SIALW310212-1KG-KEA
185
EUR
SIALW310212-1KG-K
SIALW310212-5KG-K
Isovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Isovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₂ Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002726 CAS-Nummer: 503-74-2 EINECS: 207-975-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 12,05251 |