Isovaleriansäure ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid

A18642.AK A18642.AU
A18642.AKEA 33.3 EUR
A18642.AK A18642.AU
Isovaleriansäure ≥98%
Isovaleriansäure

Purity: 98% CAS No.: 503-74-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2H Formula Weight: 102.13 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Rancid pH: 3 Melting Point: -33° Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 1098522 Merck Reference: 14,5231 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002726

Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 175…177 °C
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 0.937
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002726
CAS-Nummer: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5231

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR