L(-)-Glutathion (oxidierte Form), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
3542-1 3542-5
3542-1EA 98.3 EUR
3542-1 3542-5
L(-)-Glutathion (oxidierte Form), Millipore®
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7