L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
49739-10ML 49739-50ML
SUPL49739-10MLEA 372 EUR
SUPL49739-10ML SUPL49739-50ML
L(-)-Glutathion (reduzierte Form), Supelco®
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Schmelzpunkt: 185…195 °C
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488