L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: Roth Carl
6382.1 6382.2
ROTH6382.1EA 37.6 EUR
ROTH6382.1 ROTH6382.2
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Schmelzpunkt: 185…195 °C
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488