L(-)-Glutathion (reduzierte Form) ≥98%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
0399-250GEA 1600 EUR
0399-250G 0399-50G 0399-100G
L(-)-Glutathion (reduzierte Form) ≥98%, hochrein
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molekulargewicht: 307.33 g/mol
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Dichte: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific rotation −18.5 to −15.5°