Pivalinsäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylacetyl chloride
A15051.AE
A15051.0F
A15051.AP
A15051.AEEA
30.1
EUR
A15051.AE
A15051.0F
A15051.AP
Pivalinsäurechlorid ≥98%
Pivalinsäurechlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-30-2
Molecular Formula: (CH3)3CCOCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: -57°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 385668
UN No.: 2438
MDL No.: MFCD00000709
Formel:
C₅H₉ClO Molekulargewicht: 120.58 g/mol Siedepunkt: 105…106 °C Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0.985 Flammpunkt: 8 °C (46 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000709 CAS-Nummer: 3282-30-2 EINECS: 221-921-6 UN-Nummer: 2438 ADR: 6.1 I |