2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
155756-100G 155756-25G 155756-5G
SIAL155756-100GEA 249 EUR
SIAL155756-100G SIAL155756-25G SIAL155756-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008848
CAS-Nummer: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3