2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diisobutyl Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W353701-1KG
W353701-200G
W353701-SAMPLE
SIALW353701-1KGEA
3670
EUR
SIALW353701-1KG
SIALW353701-200G
SIALW353701-SAMPLE
2,6-Dimethyl-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel:
C₉H₁₈O Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0.806 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008940 CAS-Nummer: 108-83-8 EINECS: 203-620-1 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |