Isovaleraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269204-1KG-K W269204-20KG-K W269204-4KG-K
SIALW269204-1KG-KEA 141 EUR
SIALW269204-1KG-K SIALW269204-20KG-K SIALW269204-4KG-K
Isovaleraldehyd, Sigma-Aldrich®
Isovaleraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 0 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007014
CAS-Nummer: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN-Nummer: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250