Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W222011-100G-K W222011-1KG-K W222011-25G-K
SIALW222011-100G-KEA 187 EUR
SIALW222011-100G-K SIALW222011-1KG-K SIALW222011-25G-K
Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Isobutyraldehyd
Formel: C₄H₈O
Molekulargewicht: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 64
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0.794 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –24 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006980
CAS-Nummer: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN-Nummer: 2045
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05171