Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W222003-1KG-K W222003-20KG-K W222003-4KG-K W222003-8KG-K
SIALW222003-1KG-KEA 115 EUR
SIALW222003-1KG-K SIALW222003-20KG-K SIALW222003-4KG-K SIALW222003-8KG-K
Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Isobutyraldehyd
Formel: C₄H₈O
Molekulargewicht: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 64
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0.794 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –24 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006980
CAS-Nummer: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN-Nummer: 2045
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05171