Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
538205-100ML
538205-1L
SIAL538205-100MLEA
34.2
EUR
SIAL538205-100ML
SIAL538205-1L
Isobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Isobutyraldehyd
Formel:
C₄H₈O Molekulargewicht: 72.11 g/mol Siedepunkt: 64 Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0.794 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –24 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006980 CAS-Nummer: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN-Nummer: 2045 ADR: 3 II Merck Index: 13,05171 |