2-Methylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

W269107-100G-K W269107-1KG-K W269107-8KG-K
SIALW269107-100G-KEA 99.9 EUR
SIALW269107-100G-K SIALW269107-1KG-K SIALW269107-8KG-K
2-Methylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutyraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.803 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006984
CAS-Nummer: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR