1-Brom-3,3-dimethylbutanon 93%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
306410050
306410250
ACRO306410050EA
52.6
EUR
ACRO306410050
ACRO306410250
1-Brom-3,3-dimethylbutanon 93%
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Formel:
C₆H₁₁BrO Siedepunkt: 189…192 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1.33 g/cm³ Flammpunkt: 75 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000206 CAS-Nummer: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥91 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...