1-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isobutyl bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156582-100G
156582-500G
SIAL156582-100GEA
56.3
EUR
SIAL156582-100G
SIAL156582-500G
1-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-methylpropan
Formel:
C₄H₉Br Molekulargewicht: 137.02 g/mol Siedepunkt: 91 Schmelzpunkt: –118 °C Dichte: 1.265 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000217 CAS-Nummer: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN-Nummer: 2342 ADR: 3 II Merck Index: 13,05152 |