EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99-101%, ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
J15700.A1 J15700.C4
J15700.A1EA 81.9 EUR
J15700.A1 J15700.C4
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99-101%, ultrarein
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 99 to 101% (as is)
Identification (FTIR) Conforms
pH (1%, H2O) 10.7 to 11.7
pH (5%, H2O) 10.7 to 12.0