n-Hexadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H6703-100ML H6703-500ML H6703-1L
SIALH6703-100MLEA 73.7 EUR
SIALH6703-100ML SIALH6703-500ML SIALH6703-1L
n-Hexadecan, Sigma-Aldrich®
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM