Silbermethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methanesulphonic acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
550256-25G
550256-5G
SIAL550256-25GEA
210
EUR
SIAL550256-25G
SIAL550256-5G
Silbermethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Silbermethansulfonat
Formel:
CH₃AgO₃S Schmelzpunkt: 263 °C |
MDL Number:
MFCD00064795 CAS-Nummer: 2386-52-9 EINECS: 219-199-2 |