Silbermethansulfonat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methanesulphonic acid silver salt
18641.09 18641.18
18641.09EA 133 EUR
18641.09 18641.18
Silbermethansulfonat
Silbermethansulfonat
CAS No.: 2386-52-9 Molecular Formula: CH3AgO3S Formula Weight: 202.97 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to grey Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064795
Formel: CH₃AgO₃S
Schmelzpunkt: 263 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064795
CAS-Nummer: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
ADR: 9,III