1-Hexansulfonsäure Natriumsalz, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.18305.0025
1.18305.0100
1.18305.0025EA
405.72
EUR
1.18305.0025
1.18305.0100
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₆H₁₃O₃SNa Molekulargewicht: 188.22 g/mol Schmelzpunkt: 300 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007542 CAS-Nummer: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | C₆H₁₃NaO₃S |
Molar Mass | 188.22 g/mol |
pH value | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 1 slightly water endangering |