Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D3412-100G
D3412-25G
D3412-5G
SIALD3412-100GEA
850
EUR
SIALD3412-100G
SIALD3412-25G
SIALD3412-5G
Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-decansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁NaO₃S Schmelzpunkt: > 300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007526 CAS-Nummer: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...