Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

30633-10G 30633-5G
SIAL30633-10GEA 142 EUR
SIAL30633-10G SIAL30633-5G
Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR