Natrium-1-decansulfonat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
30631-10G-F 30631-50G-F
30631-10G-FEA 197 EUR
30631-10G-F 30631-50G-F
Natrium-1-decansulfonat, Supelco®
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&vid=9c9fdc7eafa642287007f4c1acb2e630628257a9&prid=web&clid=SAPDAM