Natrium-1-decansulfonat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
369450050 369450250 369451000
ACRO369450050EA 65.8 EUR
ACRO369450050 ACRO369450250 ACRO369451000
Natrium-1-decansulfonat 96%
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9