1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
A12654.06
A12654.14
A12654.22
A12654.06EA
53.4
EUR
A12654.06
A12654.14
A12654.22
1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥99%
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Purity: 99%
CAS No.: 2386-54-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 160.17
Melting Point:
Formel:
C₄H₉NaO₃S Molekulargewicht: 160.17 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007540 CAS-Nummer: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |