1-Butansulfonsäure Natriumsalz 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
343800050 343800250
ACRO343800050EA 88.6 EUR
ACRO343800050 ACRO343800250
1-Butansulfonsäure Natriumsalz 99+% für die HPLC
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molekulargewicht: 160.17 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)