1-Butansulfonsäure Natriumsalz 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
206100250 206101000
ACRO206100250EA 134 EUR
ACRO206100250 ACRO206101000
1-Butansulfonsäure Natriumsalz 98%
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molekulargewicht: 160.17 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 2 h)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 %