Ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
186260-25G
186260-5G
SIAL186260-25GEA
95.2
EUR
SIAL186260-25G
SIAL186260-5G
Ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonic acid
Formel:
C₂H₆O₃S Siedepunkt: 123 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: –17 °C Dichte: 1.343 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007529 CAS-Nummer: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN-Nummer: 2586 ADR: 8,III |