Ethansulfonsäure ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14891.09 14891.18 14891.30
14891.09EA 47.5 EUR
14891.09 14891.18 14891.30
Ethansulfonsäure ≥96%
Ethanesulphonic acid
Purity: 96% CAS No.: 594-45-6 Molecular Formula: CH3CH2SO3H Formula Weight: 110.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.343 Refractive Index: 1.4350 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -17° Boiling Point: 122-123°/0.01mm Beilstein Reference: 1743071 UN No.: 2586 MDL No.: MFCD00007529
Formel: C₂H₆O₃S
Molekulargewicht: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C (0.01 mmHg)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1.343
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007529
CAS-Nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN-Nummer: 2586
ADR: 8 III