Methansulfonylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 56.9 EUR
8.06021.0250 8.06021.1000
Methansulfonylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methansulfonylchlorid
Formel: CH₃ClO₂S
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007454
CAS-Nummer: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN-Nummer: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,05982