VWR® Basic, Besuchermäntel, SPP, mit Taschen
Lieferant: VWR Collection
113-8972EA 176 EUR
113-8972 113-8973 113-8974 113-8979 113-8980 113-8982
VWR® Basic, Besuchermäntel, SPP, mit Taschen
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Besuchermäntel, mit Kragen, werden aus SPP-Vlies hergestellt.
  • Druckknopfverschluss
  • Elastikbündchen
  • Eine Brusttasche oder eine Brust- und eine Seitentasche
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 30 oder 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.