1,4-Butandithiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B85404-25G B85404-5G
SIALB85404-25GEA 317 EUR
SIALB85404-25G SIALB85404-5G
1,4-Butandithiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandithiol
Formel: C₄H₁₀S₂
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004906
CAS-Nummer: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,