1-Propanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W352101-1KG-K W352101-2KG-K
SIALW352101-1KG-KEA 168 EUR
SIALW352101-1KG-K SIALW352101-2KG-K
1-Propanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Molekulargewicht: 76.16 g/mol
Siedepunkt: 67
Schmelzpunkt: –113 °C
Dichte: 0.82995 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –14 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004900
CAS-Nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN-Nummer: 2402
ADR: 3 II