1-Propanthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P50757-100ML P50757-500ML
SIALP50757-100MLEA 51.9 EUR
SIALP50757-100ML SIALP50757-500ML
1-Propanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Molekulargewicht: 76.16 g/mol
Siedepunkt: 67
Schmelzpunkt: –113 °C
Dichte: 0.82995 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –14 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004900
CAS-Nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN-Nummer: 2402
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR