1-Dodecanthiol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
M-Clarity™ quality level = MQ200
471364-100ML 471364-18L 471364-2L 471364-500ML
SIAL471364-100MLEA 40.9 EUR
SIAL471364-100ML SIAL471364-18L SIAL471364-2L SIAL471364-500ML
1-Dodecanthiol ≥98%, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanthiol
Formel: C₁₂H₂₆S
Siedepunkt: 269…273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004885
CAS-Nummer: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III